Learn More
Ácido 4-cloro-5-sulfamoil-2-[[((2RS)-tetrahidrofuran-2-il)metil]amino]benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30459514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459514 4 x 25 mg -
30051284 100 mg 100 miligramos
30049408 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459514 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0014.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-cloro-5-sulfamoil-2-[[((2RS)-tetrahidrofuran-2-il)metil]amino]benzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro Furosemide
CAS 4793-38-8
Nombres de analitos o componentes Tetrahydro Furosemide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 Cl N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]amino]benzoic acid, Anthranilic acid, 4-chloro-5-sulfamoyl-N-(tetrahydrofurfuryl)- (7CI,8CI), Furosemide Imp. F (EP), Furosemide Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h4-5,7,15H,1-3,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCC2CCCO2)cc1Cl
Nombre IUPAC Ácido 4-cloro-2-(oxolan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 334.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.039 g/mol