Learn More
Ácido 4-cloro-5-sulfamoil-2-[[((2RS)-tetrahidrofuran-2-il)metil]amino]benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-cloro-5-sulfamoil-2-[[((2RS)-tetrahidrofuran-2-il)metil]amino]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro Furosemide |
| CAS | 4793-38-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Tetrahydro Furosemide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 Cl N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]amino]benzoic acid, Anthranilic acid, 4-chloro-5-sulfamoyl-N-(tetrahydrofurfuryl)- (7CI,8CI), Furosemide Imp. F (EP), Furosemide Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h4-5,7,15H,1-3,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCC2CCCO2)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-2-(oxolan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |