Learn More
4-Cloro-5-feniltieno[2,3-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309999 1 g 1 g
11399989 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50537.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 182198-35-2 | Molecular Formula: C12H7ClN2S | Molecular Weight: 246.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182198-35-2
Fórmula molecular C12H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 246.71
Número MDL MFCD00218029
Clave InChI WONOKVSIDWOIGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-phenyl, 4-chloro-5-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-phenyl
PubChem CID 708730
Nombre IUPAC 4-cloro-5-feniltieno[2,3-d]pirimidina
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CC=C2)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Punto de fusión 125°C to 129°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.72
Porcentaje de pureza 98%