Learn More
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-methylbenzene-1, 2-diamine |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Sinónimo | 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-methyl, 4-chloro-5-methyl-1,2-phenylenediamine, 4mrh, pubchem22761, 2-chloro-4,5-diaminotoluene, 2-amino-4-chloro-5-methylphenyl amine, 4-chloro-5-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-chloro-4-methyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloranyl-5-methyl-benzene-1,2-diamine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.62 |
| Porcentaje de pureza | 95% |