Learn More
4-cloro-5-metil-6-feniltieno[2,3-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10262392 1 g 1 g
10597834 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10262392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW01194DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306934-78-1
Fórmula molecular C13H9ClN2S
Peso molecular (g/mol) 260.74
Número MDL MFCD02179828
Clave InChI LRTKDTZXCFGPEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-methyl-6-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-methyl-6-phenyl, 4-chloranyl-5-methyl-6-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 2735772
Nombre IUPAC 4-cloro-5-metil-6-feniltieno[2,3-d]pirimidina
SMILES CC1=C(SC2=NC=NC(Cl)=C12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.75
Porcentaje de pureza 97%