Learn More
4-Cloro-5-metoxi-2-(2-piridil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496337 1 g 1 g
15418515 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33519.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321432-82-0
Fórmula molecular C10H8ClN3O
Peso molecular (g/mol) 221.64
Número MDL MFCD00215412
Clave InChI BTHRCJACYHBCHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl-pyrimidine
PubChem CID 2763500
Nombre IUPAC 4-chloro-5-methoxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
SMILES COC1=CN=C(N=C1Cl)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Punto de fusión 168°C to 171°C
Color Gris
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido