Learn More
Éster metílico del ácido 4-cloro-5-hidroxi-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1113049-82-3 |
| Fórmula molecular | C8H6ClNO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO5/c1-15-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10(13)14/h2-3,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(O)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-5-hidroxi-2-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.9935 |