Learn More
4-Cloro-5-fluoro-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431698 5 g 5 g
11421698 1 g 1 g
11441698 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13953.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139512-70-2 | C6H6ClFN2 | 160.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139512-70-2
Fórmula molecular C6H6ClFN2
Peso molecular (g/mol) 160.58
Número MDL MFCD00042485
Clave InChI BSMPRJISGCTCDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735773
Nombre IUPAC 4-cloro-5-fluorobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC(F)=C(Cl)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sinónimo 1,2-diamino-4-chloro-5-fluorobenzene, 4-chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-diamino-5-fluorobenzene, 4-chloro-5-fluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-fluoro, 1-chloro-4,5-diamino-2-fluorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-fluoro, 5-chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine, timtec-bb sbb003959, buttpark 44\03-90
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza 98%