Learn More
Ácido 4-cloro-5-fluoro-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 129951-45-7 |
| Fórmula molecular | C7H3ClFNO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-6(10(13)14)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-5-fluoro-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 219.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.9735 |