Learn More
Éster metílico del ácido 4-cloro-5-fluoro-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1113049-81-2 |
| Fórmula molecular | C8H5ClFNO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClFNO4/c1-15-8(12)4-2-6(10)5(9)3-7(4)11(13)14/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9891 |