Learn More
4-cloro-5-fluoro-2-metoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1801-06-5 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl F N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Capecitabine Impurity 36 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClFN2O/c1-10-5-8-2-3(7)4(6)9-5/h2H,1H3 |
| SMILES | COc1ncc(F)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-5-fluoro-2-metoxipirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.549 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162 |