Learn More
Ácido 4-cloro-5-clorosulfonil salicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-chlorosulfonyl Salicylic Acid |
| CAS | 14665-31-7 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2O5S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)-2-hydroxybenzoic Acid, 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)salicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(c(Cl)cc1O)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-5-clorosulfonil-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 271.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.9156 |