Learn More
4-Cloro-5-(4-clorofenil)tieno[2,3-d]pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468375 250 mg 250 miligramos
15448375 1 g 1 g
15458375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33260.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331761-46-7 | C12H6Cl2N2S | 281.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331761-46-7
Fórmula molecular C12H6Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 281.154
Número MDL MFCD01038375
Clave InChI QDMQHIKVIOWCGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-4-chloro-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-4-chlorophenyl, 4-chloro-5-4-chlorophenyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 708755
Nombre IUPAC 4-cloro-5-(4-clorofenil)tieno[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Punto de fusión 139.5°C to 141°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.16
Porcentaje de pureza 96%