Learn More
4-cloro-5-(2-tienil)tieno[2,3-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10284874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284874 10 g 10 g
10028961 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00007EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 189681-04-7
Fórmula molecular C10H5ClN2S2
Peso molecular (g/mol) 252.73
Número MDL MFCD00174019
Clave InChI VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 4-cloro-5-tiofen-2-iltieno[2,3-d]pirimidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.75
Porcentaje de pureza 95%