Learn More
4-Cloro-5-(2-tienil)tieno[2,3-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446457 5 g 5 g
15448545 250 mg 250 miligramos
15436457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33610.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189681-04-7
Fórmula molecular C10H5ClN2S2
Peso molecular (g/mol) 252.73
Número MDL MFCD00174019
Clave InChI VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
Nombre IUPAC 4-cloro-5-tiofen-2-iltieno[2,3-d]pirimidina
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.75
Porcentaje de pureza 97%