Learn More
4-Cloro-4-metil-5-metilen-1,3-dioxolan-2-ona (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 95579-71-8 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Olmesartan Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-5(2,6)9-4(7)8-3/h1H2,2H3 |
| SMILES | CC1(Cl)OC(=O)OC1=C |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-4-metil-5-metilen-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.544 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.9927 |