Learn More
4-cloro-4'-metil-3-nitrobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-4'-methyl-3-nitrobenzophenone |
| CAS | 40306-24-9 |
| Fórmula molecular | C14H10ClNO3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-methylphenyl)methanone, 4-Chloro-3-nitro-4'-methylbenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO3/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)11-6-7-12(15)13(8-11)16(18)19/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4-cloro-3-nitrofenil)-(4-metilfenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0349 |