Learn More
4-cloro-4'-isopropil-butirofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-4'-isopropyl-butyrophenone |
| CAS | 70289-38-2 |
| Fórmula molecular | C13H17OCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butanone, Butyrophenone, 4-chloro-4'-isopropyl- (6CI), 4-Chloro-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butanone, 3-Chloropropyl 4-isopropylphenyl ketone, 4-Chloro-1-(4-isopropylphenyl)-1-butanone, NSC 163136 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17ClO/c1-10(2)11-5-7-12(8-6-11)13(15)4-3-9-14/h5-8,10H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-(4-propan-2-ilfenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0968 |