Learn More
4-Cloro-4'-hidroxibifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0342 |