Learn More
4-Cloro-4'-hidroxibifenilo, TRC
Código de producto. 30354393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354393 100 mg 100 miligramos
30362860 50 mg 50 miligramos
30360400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC585835100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28034-99-3
Fórmula molecular C12H9OCl
Peso molecular (g/mol) 204.65
Sinónimo 4-Hydroxy-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-4-biphenylol, 4'-Hydroxy-4-chlorobiphenyl, p-Chloro-p'-hydroxybiphenyl, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 4-(4-Chlorophenyl)phenol, 4-(4'-Chlorophenyl)phenol, 4-Chloro-4'-biphenylol
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0342