Learn More
4-cloro-4'-hidroxibenzofenona, TRC
Código de producto. 30136937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136937 50 g 50 g
30009814 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36670050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42019-78-3
Fórmula molecular C13 H9 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 232.66
Sinónimo (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-(4-hidroxifenil)metanona
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0291
Porcentaje de pureza >95%