Learn More
4-cloro-4'-fluorobutirofenona, Mikromol™
Código de producto. 30049413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049413 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049413 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0113.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-cloro-4'-fluorobutirofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
CAS 3874-54-2
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H10 Cl F O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 200.64
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200,0404 g/mol