Learn More
4-Cloro-4'-fluorobutirofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733831 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10375690 25 g Frasco de vidrio 25 g
10122710 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109231000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3874-54-2
Fórmula molecular C10H10ClFO
Peso molecular (g/mol) 200.64
Número MDL MFCD00001007
Clave InChI HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C to 6.0°C
Color Verde-amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CO(CH2)3Cl
Índice de refracción 1.5245 to 1.5265
Cantidad 100 g
Beilstein 07,IV,711
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física petróleo, aceite
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.