Learn More
4-Cloro-4'-fluorobutyrofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439013 100 g 100 g
11429013 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11121.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3874-54-2
Fórmula molecular C10H10ClFO
Peso molecular (g/mol) 200.637
Número MDL MFCD00001007
Clave InChI HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.23
Punto de ebullición 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación 152°C (306°F)
Índice de refracción 1.5255
Cantidad 100 g
Beilstein 608741
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.64
Porcentaje de pureza 96%