Learn More
Bromuro de 4-cloro-3-(trifluorometiltio)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336709 5 g 5 g
11326709 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26246.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886503-38-4
Fórmula molecular C8H5BrClF3S
Peso molecular (g/mol) 305.537
Número MDL MFCD06660314
Clave InChI QRIMMRPSWRLACM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethylthio benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethyl sulfanyl benzene
PubChem CID 17750740
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-1-cloro-2-(trifluorometilosulfanil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)SC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.54
Porcentaje de pureza 97%