Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338956 250 mg 250 miligramos
11328956 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19556.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 732306-24-0 | C6H4Cl2F3N | 218.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 732306-24-0
Fórmula molecular C6H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 218.00
Número MDL MFCD04972770
Clave InChI HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
Nombre IUPAC Clorhidrato de piridina 4-cloro-3-(trifluorometil)
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼135°C (sublimation)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 97%