Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15214398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214398 5 g 5 g
15204398 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 732306-24-0
Fórmula molecular C6H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 218
Número MDL MFCD04972770
Clave InChI HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 152.0°C to 154.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Clorhidrato de piridina 4-cloro-3-(trifluorometil)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 0.97
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.