Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15204398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15204398 1 g 1 g
15214398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15204398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454770010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 732306-24-0
Fórmula molecular C6H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 218
Número MDL MFCD04972770
Clave InChI HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 152.0°C to 154.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometil)piridina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 0.97
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.