Learn More
Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398235 1 g 1 g
11308245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10127.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 23163-86-2 | C8H3ClF3NS | 237.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23163-86-2
Fórmula molecular C8H3ClF3NS
Peso molecular (g/mol) 237.624
Número MDL MFCD00041090
Clave InChI AHFPRSSHNSGRCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amlf, pubchem5016, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
PubChem CID 520026
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isotiocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=S)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.47
Punto de ebullición 248°C to 251°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.59
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 787371
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.63
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.