Learn More
Isocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate |
| CAS | 327-78-6 |
| Fórmula molecular | C8H3ClF3NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene, Isocyanic Acid 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl Ester, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Trifluoromethyl-4-chlorophenyl Isocyanate, 4-Chloro-1-isocyanato-3-trifluoromethylbenzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl Isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3ClF3NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(ccc1Cl)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-isocianato-2-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 221.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.9855 |