Learn More
Isocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503231 5 g Frasco de vidrio 5 g
15720859 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-78-6
Fórmula molecular C8H3ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 221.56
Número MDL MFCD00013874
Clave InChI NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 37.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(CF3)NCO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión, polvo o trozos