Learn More
Isocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328565 1 g 1 g
11338565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12016.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-78-6
Fórmula molecular C8H3ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 221.563
Número MDL MFCD00013874
Clave InChI NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 86°C to 90°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 522032
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.57
Porcentaje de pureza 97%