Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol |
| Punto de fusión | 42°C to 46°C |
| Punto de ebullición | 120°C to 122°C (27 mmHg) |
| Olor | Phenol-like |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 2261083 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.56 |
| Porcentaje de pureza | 97% |