Learn More
Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10362590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10362590 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10362590 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00255DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 23131-73-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H5Cl2F3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloridec, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl
Clave InChI NREUBTUYADXMHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)C(F)(F)F)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(clorometil)-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 229.023
PubChem CID 13094262
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.03
Porcentaje de pureza 97%