Learn More
Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430058 5 g 5 g
11420058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23656.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de derivados de la pirrolo[2,3-d]pirimidina y su actividad antiproliferativa contra las líneas celulares de melanoma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua a 25 °C (0,039 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1737-36-6
Fórmula molecular C8H3ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 223.56
Número MDL MFCD01631468
Clave InChI PPHHAZOVVZBSCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 5-carboxy-2-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzoic acid, pubchem4588, intermediates-zcf02292, ksc496a8t, 4-chloro-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773857
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 163°C to 165°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water at 25°C 0.039g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza ≥97%