Learn More
Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometilo)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10754003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10754003 10 g 10 g
10486852 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754003 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07002EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 32333-53-2
Fórmula molecular C7H3Cl2F3O2S
Peso molecular (g/mol) 279.054
Número MDL MFCD00024882
Clave InChI SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
Nombre IUPAC Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.06
Porcentaje de pureza 97%