Learn More
Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374546 5 g 5 g
11364546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20105.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 176976-42-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176976-42-4
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD03094999
Clave InChI XHKNQBNGLMOTDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronicacid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl, pubchem1796, acmc-1cg57
PubChem CID 2782671
Nombre IUPAC ácido [4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 96%