Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10524954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10524954 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10524954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 34328-46-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 218°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Fórmula lineal ClC6H3(CF3)CHO
Número MDL MFCD00040722
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.45
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
Clave InChI NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 208.57
PubChem CID 118642
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.