Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %
Código de producto. 11476936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476936 5 g 5 g
11466936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24022.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en el ámbito de la síntesis orgánica, los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34328-46-6
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.564
Número MDL MFCD00040722
Clave InChI NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 118642
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de ebullición 54°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.4964
Cantidad 5 g
Beilstein 2101897
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.