Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349709 5 g 5 g
11359709 25 g 25 g
11369709 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21200.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-51-4
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.569
Número MDL MFCD00007846
Clave InChI ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 67574
ChEBI CHEBI:59245
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 85°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 641588
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 99%