Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396719 1 g 1 g
11306729 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26255.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-59-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD06660219
Clave InChI XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethoxy, benzaldehyde, 4-hloro-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 17750790
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)OC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.485
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%