Learn More
Ácido 4-cloro-3-sulfobenzoico, TRC
Código de producto. 30360687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360687 250 mg 250 miligramos
30355625 25 mg -
30349244 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 755698-62-5
Fórmula molecular C7H5ClO5S
Peso molecular (g/mol) 236.63
Sinónimo 4-Chloror-3-Sulfo-Benzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 4-cloro-3-sulfobenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO5S/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14(11,12)13/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9546