Learn More
Cloruro de 4-cloro-3-sulfamoilbenzoilo (> 90%), TRC
Código de producto. 30352656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30352656 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30352656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428140500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl Chloride
CAS 70049-77-3
Fórmula molecular C7H5Cl2NO3S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-cloro-3-sulfamoilbenzoilo
Peso molecular (g/mol) 254.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.9367