Learn More
Cloruro de 4-cloro-3-sulfamoilbenzoilo (> 90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl Chloride |
| CAS | 70049-77-3 |
| Fórmula molecular | C7H5Cl2NO3S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-cloro-3-sulfamoilbenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.9367 |