Learn More
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30135435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135435 5 g 5 g
17923585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3827005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1205-30-7
Fórmula molecular C7 H6 Cl N O4 S
Peso molecular (g/mol) 235.64
Sinónimo 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro- (9CI, ACI), 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl- (7CI, 8CI), 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-sulfamoilobenzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.9706
Porcentaje de pureza >95%