Learn More
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 1205-30-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Indapamide Related Compound E, Clopamide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-cloro-3-sulfamoilobenzoico |
| Mostrar más |