Learn More
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643015 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10643015 5 g 5 g
10537054 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643015 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303220050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1205-30-7 | C7H6ClNO4S | 235.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1205-30-7
Fórmula molecular C7H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 235.65
Clave InChI FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chlorobenzoic acid, csba, sulfamido-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chloro, 3-sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzoic acid, 4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
PubChem CID 14568
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-sulfamoilobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Punto de ebullición 256.0°C to 258.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.65
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.