Learn More
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461037 50 g 50 g
11471037 250 g 250 g
11451037 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24057.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1205-30-7 | C7H6ClNO4S | 235.638 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1205-30-7
Fórmula molecular C7H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 235.638
Número MDL MFCD00012375
Clave InChI FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chlorobenzoic acid, csba, sulfamido-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chloro, 3-sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzoic acid, 4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
PubChem CID 14568
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-sulfamoilobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Punto de fusión 255°C to 260°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.65
Porcentaje de pureza 98%