Learn More
4-Cloro-3-piridinsulfonamida, 98 %
Código de producto. 11378846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
11378846 5 g 5 g
11368846 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11378846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19493.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33263-43-3
Fórmula molecular C5H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 192.617
Número MDL MFCD04038136
Clave InChI DGIINIBYHCODIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-pyridinesulfonamide, 4-chloro-3-pyridinesulphonamide, 3-pyridinesulfonamide, 4-chloro, 4-chlorpyridin-3-sulfonamid, 4-chloropyridine-3-sulphonamide, acmc-20a2oj, 4-chloropyridin-3-sulfonamide, 4-chloro-3-pyridine sulfonamide, 4-chloropyridine-3-sulfonamide, 3-pyridinesulfonamide,4-chloro
PubChem CID 118426
Nombre IUPAC 4-cloropiridin-3-sulfonamida
SMILES C1=CN=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-pyridinesulfonamide
Punto de fusión 150°C to 155°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.62
Porcentaje de pureza 98%