Learn More
4-Cloro-3-nitrotolueno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490203 500 g 500 g
11480203 100 g 100 g
11400213 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11383.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89-60-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-60-1
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007085
Clave InChI NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro, 2-chloro-5-methylnitrobenzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chlorotoluol, pubchem19752, 4,3-chloronitrotoluene, 4-chloro-3-nitro-toluene
PubChem CID 6976
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrotoluene
Punto de fusión ∼7°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 500 g
Número UN UN2433
Beilstein 511055
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza ≥97%